Principaux documents
T144797
N-(5-METHOXY-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-2-[(5-METHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16N4O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.482
Numéro MDL:
Autres remarques