Principaux documents
T144649
ETHYL 2-[[(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YLSULFANYL)ACETYL]AMINO]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15N3O3S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.508
Numéro MDL:
Autres remarques