T144568
ETHYL 2-[[(1H-BENZIMIDAZOL-2-YLSULFANYL)ACETYL]AMINO]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N4O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.459
Numéro MDL:
Autres remarques