T144193
ETHYL 6-BROMO-8-(1-PIPERIDINYL)IMIDAZO[1,2-A]PYRAZINE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H17BrN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.221
Numéro MDL:
Autres remarques