Principaux documents
T143561
2-(CHLOROMETHYL)-6-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H9ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.649
Numéro MDL:
Autres remarques