Principaux documents
T143456
ETHYL 8-OXO-5,6,7,8-TETRAHYDROIMIDAZO[1,2-A]PYRIDINE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H12N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.219
Numéro MDL:
Autres remarques