Principaux documents
T142794
N-(3,4-DIPHENYL-1,3-THIAZOL-2(3H)-YLIDENE)-4-METHYL-2-PYRIDINAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H17N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.454
Numéro MDL:
Autres remarques