Principaux documents
T141747
METHYL 3,5-DITERT-BUTYL-4-HYDROXYBENZOATE
AldrichCPR
T141747-250MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T141747-250MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H24O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.368
Numéro MDL:
146,00 $