Principaux documents
T141607
2-CHLORO-1-(3,5-DITERT-BUTYL-4-HYDROXYPHENYL)-3-PHENYL-1-PROPANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H29ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.939
Numéro MDL:
Autres remarques