Principaux documents
T141550
2,6-DITERT-BUTYL-4-[(3,5-DITERT-BUTYL-4-HYDROXYPHENYL)IMINO]-2,5-CYCLOHEXADIEN-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H41NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.644
Numéro MDL:
Autres remarques