T141399
Ethyl 2-amino-6-[2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19ClN2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.881
Numéro MDL:
Autres remarques