Principaux documents
T139947
N-(4-METHYL-3-NITROPHENYL)-N'-PHENYLTHIOUREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.343
Numéro MDL:
Autres remarques