Principaux documents
T139726
DIMETHYL 5-((2-METHYL-3-NITROBENZOYL)AMINO)ISOPHTHALATE
AldrichCPR
T139726-100MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T139726-100MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H16N2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.337
Numéro MDL:
37,90 $