Principaux documents
T139688
2-METHYL-N-(4-METHYL-3-NITROPHENYL)-3-NITROBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.288
Numéro MDL:
Autres remarques