Principaux documents
T139319
CYCLOPENTYL 5-(2-AMINO-4,6-DIHYDROXY-5-PYRIMIDINYL)PENTANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H21N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.341
Numéro MDL:
Autres remarques