Principaux documents
T137596
5-BROMO-N-(2-CHLORO-4-NITROPHENYL)-2-(METHYLTHIO)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10BrClN2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.668
Numéro MDL:
Autres remarques