Key Documents
T136069
5,6-DIMETHOXY-N-(2-NAPHTHYLMETHYLENE)-1,3-BENZOTHIAZOL-2-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H16N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.427
Numéro MDL:
Autres remarques