Principaux documents
T135100
(2-(4-METHOXYPHENYL)-4-OXO-4H-CHROMEN-6-YL)ACETIC ACID
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H14O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.309
Numéro MDL:
37,90 $