Principaux documents
T134708
ETHYL 2-ACETYL-3-(3,4-DIFLUOROANILINO)ACRYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H13F2NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.25
Numéro MDL:
Autres remarques