Principaux documents
T134600
N-(1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)-5-BROMO-2-(2-METHOXYETHOXY)BENZAMIDE
AldrichCPR
25MG
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
90,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C17H16BrN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.239
Numéro MDL:
90,30 $