Key Documents
T134465
2-(2-(2-((1,1'-BIPHENYL)-4-YLOXY)PROPANOYL)CARBOHYDRAZONOYL)-4-BROMOPHENYL 3,4-DIMETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H27BrN2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
603.475
Numéro MDL:
Autres remarques