Principaux documents
T133957
N-(4-BROMOPHENYL)-2-(((2-((3-(4-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYLENE)HYDRAZINO)(OXO)ACETYL)AMINO)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H25BrN6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
621.498
Numéro MDL:
Autres remarques