Principaux documents
T133051
1-(2-(2-(2,4-DICHLOROPHENOXY)PROPANOYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-NAPHTHYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H18Cl4N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
576.268
Numéro MDL:
Autres remarques