Principaux documents
T132705
1-(2-(2-((1,1'-BIPHENYL)-4-YLOXY)PROPANOYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-NAPHTHYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C34H28N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
544.613
Numéro MDL:
Autres remarques