Principaux documents
T131997
4-BROMO-2-(2-((4-ETHYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20BrClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
515.795
Numéro MDL:
Autres remarques