Principaux documents
T131873
3-(2-(2-METHOXYBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H17ClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.845
Numéro MDL:
Autres remarques