Principaux documents
T131245
N'-(3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZYLIDENE)-4-NITROBENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.315
Numéro MDL:
Autres remarques