Principaux documents
T130737
5-((4-CHLOROBENZOYL)OXY)-2-(2-(3,4-DICHLOROBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H16Cl4N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
602.262
Numéro MDL:
Autres remarques