Principaux documents
T130729
2-ETHOXY-4-(2-(HYDROXY(PHENYL)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2,4-DI-CL-BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20Cl2N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.343
Numéro MDL:
Autres remarques