Documents
T130125
2-METHOXY-4-(2-((TETRADECANOYLAMINO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H43N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
537.705
Numéro MDL:
Autres remarques