Principaux documents
T129410
N-(3-METHOXYPHENYL)-2-(2-(4-NITROBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.314
Numéro MDL:
Autres remarques