Principaux documents
T127744
METHYL 4-((2-(2-(((4-METHYLBENZOYL)AMINO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENOXY)METHYL)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H25N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
459.506
Numéro MDL:
Autres remarques