Documents
T126888
METHYL 4-(2-((4-ETHYLANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H19N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.381
Numéro MDL:
Autres remarques