Principaux documents
T126055
4-(2-((4-METHOXYANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-BUTOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H27N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
489.533
Numéro MDL:
Autres remarques