Principaux documents
T126012
4-(2-(OXO(4-TOLUIDINO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-FUROATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H17N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
391.387
Numéro MDL:
Autres remarques