Principaux documents
T122912
3,4-DIMETHOXY-N-(2-OXO-2-(2-((2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)METHYLENE)HYDRAZINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.417
Numéro MDL:
Autres remarques