Principaux documents
T121819
N'-(2,3-DIMETHOXYBENZYLIDENE)-3,4-DIMETHOXYBENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.37
Numéro MDL:
Autres remarques