Principaux documents
T121576
2-METHOXY-4-(2-((4-METHOXYANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
447.451
Numéro MDL:
Autres remarques