Principaux documents
T120715
N-(3-CHLOROPHENYL)-N-(2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL)-4-NITROBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18ClN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.804
Numéro MDL:
Autres remarques