Principaux documents
T120499
2-CHLORO-N-(4-((2-CHLOROBENZOYL)AMINO)-3-NITROPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H13Cl2N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.25
Numéro MDL:
Autres remarques