Principaux documents
T120006
N-(5-CHLORO-2,4-DIMETHOXYPHENYL)-3,4,5-TRIMETHOXYBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20ClNO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.816
Numéro MDL:
Autres remarques