Principaux documents
T119784
DIMETHYL 7-((1,1'-BIPHENYL)-4-YLCARBONYL)PYRROLO(1,2-B)PYRIDAZINE-5,6-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H18N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.421
Numéro MDL:
Autres remarques