Principaux documents
T119512
2-METHYL-N-((5-NITRO-2-FURYL)METHYLIDENE)-1H-BENZIMIDAZOL-5-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H10N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.25
Numéro MDL:
Autres remarques