Documents
T118710
6-METHOXY-1-(2-OXO-2-(4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)ETHYL)QUINOLINIUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15BrF3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.236
Numéro MDL:
Autres remarques