Principaux documents
T118362
N-(4-BROMO-2-CHLOROPHENYL)-3-(5-(2-CHLOROPHENYL)-2-FURYL)-2-PROPENAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H12BrCl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
437.123
Numéro MDL:
Autres remarques