Principaux documents
T118281
DIETHYL 4-(2-BROMOPHENYL)-2,6-DIMETHYL-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H22BrNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.295
Numéro MDL:
Autres remarques