Principaux documents
T117722
3-(3-FLUOROPHENYL)-N-(4-METHOXYBENZYL)-2-PROPENAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16FNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.321
Numéro MDL:
Autres remarques