Principaux documents
T117536
N-(2-(3-CHLORO-4-METHOXYPHENYL)ETHYL)-3,4,5-TRIMETHOXYBENZAMIDE
AldrichCPR
T117536-100MG
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T117536-100MG
90,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C19H22ClNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.844
Numéro MDL:
90,30 $