Documents
T116874
N-(3-BROMOPHENYL)-5-(3-CHLORO-4-METHOXYPHENYL)-2-FURAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H13BrClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.666
Numéro MDL:
Autres remarques