Principaux documents
T116505
METHYL ((3-(2-CHLORO-3-METHOXYPHENYL)PROPANOYL)AMINO)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H16ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.73
Numéro MDL:
Autres remarques